Learn More
1,4,7-Trioxaciclotridecano-8,13-diona, TRC
Código de producto. 17973685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17973685 100 mg 100 miligramos
17971735 1 g 1 g
17963435 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17973685 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT805500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6607-34-7
Fórmula molecular C10 H16 O5
Peso molecular (g/mol) 216.23
Sinónimo Adipic Acid Cyclic Diester with Diethylene Glycol, Diethylene Glycol Cyclic Adipate, Cyclic Diethylene Glycol Adipate;
Nombre IUPAC 1,4,7-trioxaciclotridecano-8,13-dione
SMILES O=C1CCCCC(=O)OCCOCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4,7-Trioxacyclotridecane-8,13-dione
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O5/c11-9-3-1-2-4-10(12)15-8-6-13-5-7-14-9/h1-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0998
Porcentaje de pureza >95%