Learn More
1,4,7-Trioxaciclohexadecano-8,16-dione, TRC
Código de producto. 30455451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455451 250 mg 250 miligramos
30456714 50 mg -
30455578 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455451 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT767275250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70685-15-3
Fórmula molecular C13H22O5
Peso molecular (g/mol) 258.31
Nombre IUPAC 1,4,7-trioxaciclohexadecano-8,16-dión
SMILES O=C1CCCCCCCC(=O)OCCOCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4,7-Trioxacyclohexadecane-8,16-dione
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H22O5/c14-12-6-4-2-1-3-5-7-13(15)18-11-9-16-8-10-17-12/h1-11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.1467