Learn More
1,4,7-trimetil-1,4,7-triazaciclononano, TRC
Código de producto. 30450970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450970 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30450970 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT798193100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane
CAS 96556-05-7
Fórmula molecular C9H21N3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Octahydro-1,4,7-trimethyl-1H-1,4,7-triazonine, 1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazonane, N,N',N''-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane, TMTAN
Fórmula InChI InChI=1S/C9H21N3/c1-10-4-6-11(2)8-9-12(3)7-5-10/h4-9H2,1-3H3
SMILES CN1CCN(C)CCN(C)CC1
Nombre IUPAC 1,4,7-trimetil-1,4,7-triazonano
Peso molecular (g/mol) 171.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.1735