Learn More
1,4,7-Triazonane, TRC
Código de producto. 30448941
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30448941 500 mg -
30457358 50 mg -
30455573 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30448941 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT795273500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4730-54-5
Fórmula molecular C6H15N3
Peso molecular (g/mol) 129.2
Nombre IUPAC 1,4,7-triazonano
SMILES C1CNCCNCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4,7-Triazonane
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15N3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1/h7-9H,1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.1266