Learn More
1,4,7-Triazaciclononano triclorhidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10763141 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10763141 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10197843 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10763141 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 294315000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 58966-93-1 | C6H18N3 | 132.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58966-93-1
Fórmula molecular C6H18N3
Peso molecular (g/mol) 132.23
Número MDL MFCD00074887
Clave InChI ITWBWJFEJCHKSN-UHFFFAOYSA-Q
Sinónimo 1,4,7-triazonane trihydrochloride, 1,4,7-triazacyclononane trihydrochloride, 1,4,7-triazacyclononane tri hydrochloride, octahydro-1h-1,4,7-triazonine trihydrochloride, 1h-1,4,7-triazonine, octahydro-, trihydrochloride, pubchem21332, 1,4,7-triazacyclononanetrihydrochloride, acmc-1au73, c6h15n3.3hcl, ksc911s7j
PubChem CID 2724990
SMILES C1C[NH2+]CC[NH2+]CC[NH2+]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4, 7-Triazacyclononane trihydrochloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 285.0°C to 290.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Nombre IUPAC 1,4,7-triazonano-1,4,7-triio
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.59
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.