Learn More
1,4,7,10-Tetrakis(aminocarbonilmetil)-1,4,7,10-tetraazaciclododecano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407625 250 mg 250 miligramos
11366889 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407625 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26792.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 157599-02-5 | C16H32N8O4 | 400.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 157599-02-5
Fórmula molecular C16H32N8O4
Peso molecular (g/mol) 400.48
Número MDL MFCD09263318
Clave InChI FQIHLPGWBOBPSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2',2,2'-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetrayl tetraacetamide, dotam, 1,4,7,10-tetrakis aminocarbonylmethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 2-4,7,10-tris carbamoylmethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl acetamide, acmc-209dgc, cyclen-n,n',n',n-tetraacetamide, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane 1,4,7,10-tetraacetamide, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetamide, 1,4,7,10-tetrakis carbamoylmethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
PubChem CID 11560395
Nombre IUPAC 2-[4,7,10-tris(carbamoylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl]acetamide
SMILES NC(=O)CN1CCN(CC(N)=O)CCN(CC(N)=O)CCN(CC(N)=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4,7,10-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.48