Learn More
1-(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-il)urea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)urea |
| CAS | 16439-79-5 |
| Fórmula molecular | C4 H7 N7 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7N7O/c5-1-8-2(6)10-4(9-1)11-3(7)12/h(H7,5,6,7,8,9,10,11,12) |
| SMILES | NC(=O)Nc1nc(N)nc(N)n1 |
| Nombre IUPAC | (4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-il)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 169.145 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.071 |