Learn More
1,4,6-androstatrieno-17beta-ol-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4,6-Androstatriene-17Beta-ol-3-one |
| CAS | 4075-12-1 |
| Fórmula molecular | C19H24O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 17beta-Hydroxy-androsta-1,4,6-trien-3-one, 17beta-Hydroxyandrosta-1,4,6-trien-3-one, (17beta)-17-Hydroxyandrosta-1,4,6-trien-3-one |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=CC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Peso molecular (g/mol) | 284.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.1776 |