Learn More
Dihidrobromuro de 1,4,5-oxadiazepano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4,5-Oxadiazepane Dihydrobromide |
| CAS | 243973-70-8 |
| Fórmula molecular | C4H10N2O . 2(HBr) |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Hexahydro-1,4,5-oxadiazepine Dihydrobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10N2O.2BrH/c1-3-7-4-2-6-5-1;;/h5-6H,1-4H2;2*1H |
| SMILES | Br.O1CCNNCC1.Br |
| Nombre IUPAC | dihidrobromuro de 1,4,5-oxadiazepano |
| Peso molecular (g/mol) | 263.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.94 |