Learn More
1-(4,5-Dihidro-2-tiazolilo)-3-azetidinetiol Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30382742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382742 100 mg
30381004 250 mg
30369768 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382742 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD454190100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 179337-57-6
Fórmula molecular C6H11ClN2S2
Peso molecular (g/mol) 210.75
Sinónimo 1-(4,5-Dihydro-2-thiazolyl)-3-azetidinethiol Monohydrochloride, 2-(3-Mercaptoazetidin-1-yl)-2-thiazoline Hydrochloride, 3-Mercapto-1-(1,3-thiazolin-2-yl)azetidine Hydrochloride
Nombre IUPAC 1-(4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-il)azetidina-3-tiol; Cloruro
SMILES Cl.SC1CN(C1)C2=NCCS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4,5-Dihydro-2-thiazolyl)-3-azetidinethiol Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10N2S2.ClH/c9-5-3-8(4-5)6-7-1-2-10-6;/h5,9H,1-4H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0052