Learn More
dianhídrido 1,4,5,8-naftalenotetracarboxílico, TRC
Código de producto. 30471091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471091 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30471091 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN35926525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic Dianhydride
CAS 81-30-1
Fórmula molecular C14H4O6
Cantidad 25 g
Sinónimo 1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic 1,8:4,5-Dianhydride, Naphthalenetetracarboxylic Dianhydride, 1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic Acid Dianhydride, 1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic Dianhydride, 1,4,5,8-Tetracarboxynaphthalene Dianhydridel, 1,8:4,5-Naphthalenetetracarboxylic Dianhydride, 2,7-Dioxapyrene-1,3,6,8-tetrone, NSC 84241, NTCDA, Naphthalenetetracarboxylic Anhydride, Naphthalic 1,8:4,5-Dianhydride, [2]Benzopyrano[6,5,4-def][2]benzopyran-1,3,6,8-tetrone
Fórmula InChI InChI=1S/C14H4O6/c15-11-5-1-2-6-10-8(14(18)20-12(6)16)4-3-7(9(5)10)13(17)19-11/h1-4H
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=C3C(=O)OC(=O)C4=CC=C1C2=C43
Peso molecular (g/mol) 268.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0008