Learn More
1-[4-(4-Morfolinil)fenil]guanidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15446577 5 g 5 g
15436577 1 g 1 g
15456577 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15446577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33726.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 247234-41-9 | C11H16N4O | 220.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 247234-41-9
Fórmula molecular C11H16N4O
Peso molecular (g/mol) 220.28
Número MDL MFCD11986905
Clave InChI ZVZJREQBRCRGLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-morpholinophenyl guanidine, n-4-morpholin-4-ylphenyl guanidine, 4-morpholinophenylguanidine, 4-morpholino phenylguanidine, n-4-morpholin-4-yl-phenyl-guanidine, n-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine, 1-4-4-morpholinyl phenyl guanidine, 1-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine, 2-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine
PubChem CID 10176830
Nombre IUPAC 2-(4-morfolin-4-ilfenil)guanidina
SMILES NC(N)=NC1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[4-(4-Morpholinyl)phenyl]guanidine
Punto de fusión ∼220°C (decomposition)
Densidad 1.309
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.27
Porcentaje de pureza 98%