Learn More
1-[4-(4-Amino-6,7-dimetoxi-2-quinazolinil)-1-piperazinil]-2-hidroxi-1-pentanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[4-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-1-piperazinyl]-2-hydroxy-1-pentanone |
| CAS | 152551-75-2 |
| Fórmula molecular | C19H27N5O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-hydroxy-1-oxopentyl)piperazine, A 65297, (±)-1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-hydroxy-1-oxopentyl)piperazine, Terazosin EP Impurity J |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H27N5O4/c1-4-5-14(25)18(26)23-6-8-24(9-7-23)19-21-13-11-16(28-3)15(27-2)10-12(13)17(20)22-19/h10-11,14,25H,4-9H2,1-3H3,(H2,20,21,22) |
| SMILES | CCCC(O)C(=O)N1CCN(CC1)c2nc(N)c3cc(OC)c(OC)cc3n2 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-(4-amino-6,7-dimetoxiquinazolin-2-il)piperazin-1-il]-2-hidroxipentan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 389.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.2063 |