Learn More
1-[4-(4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]piperidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10361583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10361583 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10600915 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10367114 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10361583 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC33939CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 852227-96-4
Fórmula molecular C17H26BNO2
Peso molecular (g/mol) 287.21
Número MDL MFCD07368524
Clave InChI OTOKWHGMHAAFRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperidine, 4-1-piperidinyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperidine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-piperidine, piperidine,1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl, amtb222, 4-piperidin-1-yl phenyl boronic acid pinacol ester, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl piperidine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl phenyl piperidine
PubChem CID 4961250
Nombre IUPAC 1-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]piperidina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperidine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.21
Porcentaje de pureza 97%