Learn More
1-[4-[4-(2,3-Diclorofenil)piperazina-1-il]butil-7-hidroxi-3,4-dihidro Carbostirilo (impureza de aripiprazol), TRC
Código de producto. 30007290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007290 1 mg 1 miligramo
30005034 50 mg 50 miligramos
30004738 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007290 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4361201MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1797983-65-3
Fórmula molecular C23 H27 Cl2 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 448.39
Sinónimo 2(1H)-Quinolinone, 1-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butyl]-3,4-dihydro-7-hydroxy-, 1-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butyl]-7-hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Nombre IUPAC 1-[4-[4-(2,3-diclorofenil)piperazina-1-il]butilo]-7-hidroxi-3,4-dihidroquinolina-2-una
SMILES Oc1ccc2CCC(=O)N(CCCCN3CCN(CC3)c4cccc(Cl)c4Cl)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butyl]-7-hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-20(23(19)25)27-14-12-26(13-15-27)10-1-2-11-28-21-16-18(29)8-6-17(21)7-9-22(28)30/h3-6,8,16,29H,1-2,7,9-15H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.148