Learn More
1-[[4-(3-metoxipropoxi)-3-metilpiridin-2-il]metil]-2- 4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Mikromol™
Descripción
1-[[4-(3-Metoxipropoxi)-3-metilpiridin-2-il]metil]-2- 4-(3-metoxipropoxi)-3-metilpiridin-2-il]metil]sulfinil]-1H-bencimidazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl)methyl] Rabeprazole |
| CAS | 935260-92-7 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[(4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl)methyl] Rabeprazole |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C29 H36 N4 O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1H-Benzimidazole, 1-[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]-2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, 1-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]-2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Rabeprazole N-Alkyl Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H36N4O5S/c1-21-24(30-13-11-27(21)37-17-7-15-35-3)19-33-26-10-6-5-9-23(26)32-29(33)39(34)20-25-22(2)28(12-14-31-25)38-18-8-16-36-4/h5-6,9-14H,7-8,15-20H2,1-4H3 |
| SMILES | COCCCOc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccccc3n2Cc4nccc(OCCCOC)c4C)c1C |
| Nombre IUPAC | 1-[[4-(3-metoxipropoxi)-3-metilpiridin-2-il]metil]-2-[[4-(3-metoxipropoxi)-3-metilpiridin-2-il]metilsulfinil]benzimidazol |
| Mostrar más |