Learn More
1-[4-(3-bromotien-2-il)fenil]etanona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10205434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10205434 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10153624 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10205434 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC67828DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 937796-01-5
Fórmula molecular C12H9BrOS
Peso molecular (g/mol) 281.167
Número MDL MFCD09879973
Clave InChI AMADTVLVNSCDKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-3-bromothien-2-yl phenyl ethanone, 1-4-3-bromothiophen-2-yl phenyl ethanone, 1-4-3-bromothiophen-2-yl phenyl ethan-1-one, 4'-3-bromothien-2-yl acetophenone
PubChem CID 24229756
Nombre IUPAC 1-[4-(3-bromotiofen-2-il)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=C(C=CS2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[4-(3-Bromothien-2-yl)phenyl]ethanone
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.17
Porcentaje de pureza 97%