Learn More
1,4:3,6-Dianhidro-D-manitol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4:3,6-Dianhydro-D-mannitol |
| CAS | 641-74-7 |
| Fórmula molecular | C6H10O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,4:3,6-Dianhydro-D-mannitol, Furo[3,2-b]furan, D-Mannitol derivative(+)-Isomannide, (3R,3aR,6R,6aR)-Hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diol, 1,4:3,6-Dianhydromannitol, Dianhydromannitol, Isomannide, NSC 270938 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O4/c7-3-1-9-6-4(8)2-10-5(3)6/h3-8H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@H](O)CO[C@H]12 |
| Nombre IUPAC | (3R,3aR,6R,6aR)-2,3,3a,5,6,6a-hexahidrofuro[3,2-b]furan-3,6-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 146.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0579 |