Learn More
1-{4-[(2S)-6,15-Dibromo-13-cloro-4-azatriciclo[9.4.0.0]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen-2-il]piperidina-1-il}-2-(piperidina-4-il)etano-1-1, TRC
Código de producto. 30364867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364867 25 mg 25 miligramos
30356256 10 mg 10 miligramos
30360947 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364867 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41491825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1099484-75-9
Fórmula molecular C26H30N3OClBr2
Peso molecular (g/mol) 595.8
Sinónimo (S)-1-(4-(4,8-Dibromo-2-chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-yl)piperidin-1-yl)-2-(piperidin-4-yl)ethan-1-one
Nombre IUPAC 1-[4-[(11S)-3,10-dibromo-8-cloro-6,11-dihidro-5H-benzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina-11-il]piperidina-1-il]-2-piperidina-4-iletanano
SMILES Clc1cc(Br)c2[C@H](C3CCN(CC3)C(=O)CC4CCNCC4)c5ncc(Br)cc5CCc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-[(2S)-6,15-Dibromo-13-chloro-4-azatricyclo[9.4.0.0]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen-2-yl]piperidin-1-yl)-2-(piperidin-4-yl)ethan-1-one
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H30Br2ClN3O/c27-20-12-19-2-1-18-13-21(29)14-22(28)24(18)25(26(19)31-15-20)17-5-9-32(10-6-17)23(33)11-16-3-7-30-8-4-16/h12-17,25,30H,1-11H2/t25-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 593.0444