Learn More
Hamilton™ Accesorios y arandelas 1/4-28 (calibre 12) 10/paquete
Código de producto. 11522335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
10/paq
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
11522335 10/paq paquete de 10
1 options
Código de producto. 11522335 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 88807
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Hamilton ofrece una línea diversa de conectores y accesorios inertes hechos de CTFE. Los accesorios están diseñados para su uso con productos Luer y Luer Lock estándar como nuestras jeringas, así como puertos roscados de fondo plano 1/4-28 y M6.
Especificaciones
Tipo Accesorios y arandelas 1/4-28 (calibre 12) 10/paquete
Cantidad de embalaje 10/paq