Learn More
1-[4-(2-metilpropil)fenil]etanona, Mikromol™
Descripción
1-[4-(2-metilpropil)fenil]etanona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Isobutylacetophenone |
| CAS | 38861-78-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 4'-Isobutylacetophenone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C12 H16 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ibuprofen Imp. E (EP), Ibuprofen USP Related Compound C, Ibuprofen USP RC C, 1-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanone, Ibuprofen Related Compound C, Ibuprofen Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13/h4-7,9H,8H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-[4-(2-metilpropil)fenil]etanona |
| Mostrar más |