Learn More
1-[4-(2-Metoxietil)fenoxi]propan-2-ona, Mikromol™
Código de producto. 30050445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30050445 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050445 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0027.35
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-[4-(2-Metoxietil)fenoxi]propan-2-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propan-2-one
CAS 1155083-53-6
Nombres de analitos o componentes 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propan-2-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H16 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Propanone, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O3/c1-10(13)9-15-12-5-3-11(4-6-12)7-8-14-2/h3-6H,7-9H2,1-2H3
SMILES COCCc1ccc(OCC(=O)C)cc1
Nombre IUPAC 1-[4-(2-metoxietil)fenoxi]propan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 208.25
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.1099 g/mol