Learn More
1-[4-(2-Metoxietil)fenoxi]-2,3-epoxipropano, Mikromol™
Código de producto. 30051681
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30051681 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051681 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0027.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-[4-(2-Metoxietil)fenoxi]-2,3-epoxipropano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-(2-Methoxyethyl)phenoxy)-2,3-epoxy-propane
CAS 56718-70-8
Nombres de analitos o componentes 1-(4-(2-Methoxyethyl)phenoxy)-2,3-epoxy-propane
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H16 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-2,3-epoxy-propane
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O3/c1-13-7-6-10-2-4-11(5-3-10)14-8-12-9-15-12/h2-5,12H,6-9H2,1H3
SMILES COCCc1ccc(OCC2CO2)cc1
Nombre IUPAC 2-[[4-(2-metoxietil)fenoxi]metil]oxirano
Peso molecular (g/mol) 208.25
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.1099 g/mol