Learn More
1-[4-(2-hidroxipropan-2-il)fenil]etano-1-uno, TRC
Código de producto. 17981445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17981445 5 mg 5 miligramos
17922465 50 mg 50 miligramos
17992455 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17981445 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4476505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54549-72-3
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.22
Nombre IUPAC 1-[4-(2-hidroxipropan-2-il)fenil]etanol
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[4-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]ethan-1-one
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O2/c1-8(12)9-4-6-10(7-5-9)11(2,3)13/h4-7,13H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0994