Learn More
1-(4-(2-Hidroxi-3-(isopropilamino)propoxi)fenil)-2-metoxietanola, TRC
Código de producto. 30393360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30393360 10 mg
30389669 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30393360 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94366510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73723-85-0
Fórmula molecular C15 H23 N O4
Peso molecular (g/mol) 281.35
Sinónimo Ethanone, 1-[4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-2-methoxy-
Nombre IUPAC 1-[4-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]fenil]-2-metoxietanola
SMILES COCC(=O)c1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-(2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy)phenyl)-2-methoxyethanone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23NO4/c1-11(2)16-8-13(17)9-20-14-6-4-12(5-7-14)15(18)10-19-3/h4-7,11,13,16-17H,8-10H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.1627