Learn More
Clorhidrato de 1-[4-[2-hidroxi-3-[(1-metiletil)amino]propoxi]fenil]-2-metoxietanona, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 1-[4-[2-hidroxi-3-[(1-metiletil)amino]propoxi]fenil]-2-metoxietanona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-2-methoxyethanone Hydrochloride |
| CAS | 68416-39-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-2-methoxyethanone Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H23 N O4 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ethanone, 1-[4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-2-methoxy-, hydrochloride (1:1), Ethanone, 1-[4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-2-methoxy-, hydrochloride (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H23NO4.ClH/c1-11(2)16-8-13(17)9-20-14-6-4-12(5-7-14)15(18)10-19-3;/h4-7,11,13,16-17H,8-10H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.COCC(=O)c1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]fenil]-2-metoxietanona;clorhidrato |
| Mostrar más |