Learn More
1-[4-[2-hidroxi-3-[(1-metiletil)amino]propoxi]-1H-indol-1-il]-3-[(1-metiletil)amino]propan-2-ol, Mikromol™
Código de producto. 30458173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458173 4 x 25 mg 100 miligramos
30051881 25 mg 25 miligramos
30051425 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458173 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0082.0800254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-[4-[2-hidroxi-3-[(1-metiletil)amino]propoxi]-1H-indol-1-il]-3-[(1-metiletil)amino]propan-2-ol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methyl-ethyl)amino]propoxy]-1H-indol-1-yl]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol
CAS 130115-63-8
Nombres de analitos o componentes 1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methyl-ethyl)amino]propoxy]-1H-indol-1-yl]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H33 N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methyl-ethyl)amino]propoxy]-1H-indol-1-yl]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Pindolol Imp. B (EP), Pindolol Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C20H33N3O3/c1-14(2)21-10-16(24)12-23-9-8-18-19(23)6-5-7-20(18)26-13-17(25)11-22-15(3)4/h5-9,14-17,21-22,24-25H,10-13H2,1-4H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)NCC(O)COc1cccc2c1ccn2CC(O)CNC(C)C
Nombre IUPAC 1-[4-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]indol-1-il]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 363.49
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.2522 g/mol