Learn More
1-[4-(2-Dimetilamino-etoxi)fenil]-1,2-difenilbutan-1-ol, Mikromol™
Descripción
1-[4-(2-Dimetilamino-etoxi)fenil]-1,2-difenilbutan-1-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[4-(2-Dimethylamino-ethoxy)phenyl]-1,2-diphenylbutan-1-ol |
| CAS | 748-97-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-[4-(2-Dimethylamino-ethoxy)phenyl]-1,2-diphenylbutan-1-ol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C26 H31 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Tamoxifen Citrate Imp. B (EP), Tamoxifen Imp. B (EP), 1-[4-(2-Dimethylamino-ethoxy)phenyl]-1,2-diphenylbutan-1-ol, Tamoxifen Citrate Impurity B, Tamoxifen Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H31NO2/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(28,22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)29-20-19-27(2)3/h5-18,25,28H,4,19-20H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC(c1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]-1,2-difenilbutan-1-ol |
| Mostrar más |