Learn More
1-[4-[2-(Dietilamino)etoxi]fenil]-1,2-difeniletanol, Mikromol™
Descripción
1-[4-[2-(Dietilamino)etoxi]fenil]-1,2-difeniletanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanol |
| CAS | 73404-00-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C26 H31 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | alpha-[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]-alpha-phenylbenzeneethanol, 1-[p-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanol (6CI,7CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H31NO2/c1-3-27(4-2)19-20-29-25-17-15-24(16-18-25)26(28,23-13-9-6-10-14-23)21-22-11-7-5-8-12-22/h5-18,28H,3-4,19-21H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(O)(Cc2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-[2-(dietilamino)etoxi]fenil]-1,2-difeniletanol |
| Mostrar más |