Learn More
1-[4-[2-(Dietilamino)etoxi]fenil]-1,2-difeniletanol, Mikromol™
Código de producto. 30049126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049126 100 mg 100 miligramos
30051992 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049126 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0650.10
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-[4-[2-(Dietilamino)etoxi]fenil]-1,2-difeniletanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanol
CAS 73404-00-9
Nombres de analitos o componentes 1-[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H31 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo alpha-[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]-alpha-phenylbenzeneethanol, 1-[p-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanol (6CI,7CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C26H31NO2/c1-3-27(4-2)19-20-29-25-17-15-24(16-18-25)26(28,23-13-9-6-10-14-23)21-22-11-7-5-8-12-22/h5-18,28H,3-4,19-21H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(O)(Cc2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 1-[4-[2-(dietilamino)etoxi]fenil]-1,2-difeniletanol
Peso molecular (g/mol) 389.53
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.2355 g/mol