Learn More
Clorhidrato de 1-[4-(2-ciclobutoxietil)fenoxi]-3-(isopropilamino)propan-2-ol, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 1-[4-(2-ciclobutoxietil)fenoxi]-3-(isopropilamino)propan-2-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[4-(2-Cyclobutoxyethyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)propan-2-ol Hydrochloride |
| CAS | 2724510-56-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-[4-(2-Cyclobutoxyethyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)propan-2-ol Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H29 N O3 . HCl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-[4-(2-Cyclobutoxyethyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)propan-2-ol Hydrochloride, 2-Propanol, 1-[4-[2-(cyclobutyloxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1) (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H29NO3.ClH/c1-14(2)19-12-16(20)13-22-18-8-6-15(7-9-18)10-11-21-17-4-3-5-17;/h6-9,14,16-17,19-20H,3-5,10-13H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCOC2CCC2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-[2-(ciclobutoxi)etil]fenoxi]-3-(isopropilamino)propan-2-ol;clorhidrato |
| Mostrar más |