Learn More
1-[4-(2-Cloroetoxi)fenil]-2-feniletanola, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-2-phenylethanone |
| CAS | 19561-95-6 |
| Fórmula molecular | C16 H15 Cl O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15ClO2/c17-10-11-19-15-8-6-14(7-9-15)16(18)12-13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10-12H2 |
| SMILES | ClCCOc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-(2-cloroetoxi)fenil]-2-feniletanola |
| Peso molecular (g/mol) | 274.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.0761 |