Learn More
1-[4-(2-Cloroetoxi)fenil]-2-etil-2-feniletanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-2-ethyl-2-phenylethanone |
| CAS | 103628-22-4 |
| Fórmula molecular | C18H19ClO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-2-phenyl-1-butanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19ClO2/c1-2-17(14-6-4-3-5-7-14)18(20)15-8-10-16(11-9-15)21-13-12-19/h3-11,17H,2,12-13H2,1H3 |
| SMILES | CCC(C(=O)c1ccc(OCCCl)cc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-(2-cloroetoxi)fenil]-2-fenilbutan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 302.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.1074 |