Learn More
1-(4-(2-Bromoetil)fenil)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-(2-Bromoethyl)phenyl)ethanone |
| CAS | 40422-73-9 |
| Fórmula molecular | C10H11BrO |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11BrO/c1-8(12)10-4-2-9(3-5-10)6-7-11/h2-5H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(CCBr)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-(2-bromoetil)fenil]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 227.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.9993 |