Learn More
1-[[4-[2-[[(3-etil-4-metil-2-oxo-2,3-dihidro-1H-pirrol-1-il)carbonil]amino]etil]fenil]sulfonil]-3-(cis-4-metilciclohexil)urea (cis-glimepirida), Mikromol™
Descripción
1-[[4-[2-[[(3-etil-4-metil-2-oxo-2,3-dihidro-1H-pirrol-1-il)carbonil]amino]etil]fenil]sulfonil]-3-(cis-4-metilciclohexil)urea (cis-glimepirida)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-Glimepiride |
| CAS | 684286-46-2 |
| Nombres de analitos o componentes | cis-Glimepiride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H34 N4 O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Glimepiride Imp. A (EP), Glimepiride USP Related Compound A, Glimepiride USP RC A, 1-[[4-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]-3-(cis-4-methylcyclohexyl)urea, cis-Glimepiride, Glimepiride Related Compound A, Glimepiride Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H34N4O5S/c1-4-21-17(3)15-28(22(21)29)24(31)25-14-13-18-7-11-20(12-8-18)34(32,33)27-23(30)26-19-9-5-16(2)6-10-19/h7-8,11-12,16,19H,4-6,9-10,13-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)/t16-,19+ |
| SMILES | CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)N[C@@H]3CC[C@H](C)CC3)C1=O |
| Nombre IUPAC | 4-etil-3-metil-N-[2-[4-[(4-metilciclohexil)carbamoilsulfamoil]fenil]etil]-5-oxo-2H-pirrol-1-carboxamida |
| Mostrar más |