Learn More
1-[4-[2-[(2,4-dimetilfenil)tio]fenil]-1-piperazinil]etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetylvortioxetine |
| CAS | 1801352-86-2 |
| Fórmula molecular | C20 H24 N2 O S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-[4-[2-[(2,4-Dimethylphenyl)thio]phenyl]-1-piperazinyl]ethanone, N-Acetylvortioxetine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24N2OS/c1-15-8-9-19(16(2)14-15)24-20-7-5-4-6-18(20)22-12-10-21(11-13-22)17(3)23/h4-9,14H,10-13H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccccc2Sc3ccc(C)cc3C |
| Nombre IUPAC | 1-[4-[2-(2,4-dimetilfenil)sulfanilfenil]piperazin-1-il]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 340.482 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.161 |