Learn More
1-[4-(1H-Indol-3-Il)Piperidino]Ethan-1-One, TRC
Código de producto. 30392174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30392174 50 mg
30391345 500 mg
30391637 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30392174 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI65584550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30030-83-2
Fórmula molecular C15H18N2O
Peso molecular (g/mol) 242.31
Sinónimo 1-[4-(1H-Indol-3-yl)-1-piperidinyl]ethanone, 1-[4-(1H-Indol-3-yl)piperidin-1-yl]ethanone
Nombre IUPAC 1-[4-(1H-indol-3-il)piperidin-1-il]etanona
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)c2c[nH]c3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[4-(1H-Indol-3-Yl)Piperidino]Ethan-1-One
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18N2O/c1-11(18)17-8-6-12(7-9-17)14-10-16-15-5-3-2-4-13(14)15/h2-5,10,12,16H,6-9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.1419