Learn More
1-[4-(1H-Indol-3-il)piperidino]etan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10651883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10651883 250 mg 250 miligramos
10456482 1 g 1 g
10567474 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10651883 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RH01995CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 30030-83-2
Fórmula molecular C15H18N2O
Peso molecular (g/mol) 242.322
Número MDL MFCD01764639
Clave InChI PRFIVCWVSORYRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-1h-indol-3-yl piperidino ethan-1-one, 1-4-1h-indol-3-yl piperidin-1-yl ethanone, maybridge3_005459, 3-n-acetyl-4-piperidyl indole, 1-acetyl-4-indol-3-ylpiperidine, 3-1-acetyl-4-piperidyl indole, 1-acetyl-4-1h-indol-3-yl piperidine, 3-1-acetylpiperidin-4-yl-1h-indole, 1-4-1h-indol-3-yl-piperidin-1-yl-ethanone
PubChem CID 2728359
Nombre IUPAC 1-[4-(1H-indol-3-il)piperidin-1-il]etanona
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C2=CNC3=CC=CC=C32
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[4-(1H-Indol-3-yl)piperidino]ethan-1-one
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.32
Porcentaje de pureza 97%