Learn More
1-[4-(1-Piperazinil)fenil]etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[4-(1-Piperazinyl)phenyl]ethanone |
| CAS | 51639-48-6 |
| Fórmula molecular | C12H16N2O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 4'-Piperazinoacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16N2O/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14-8-6-13-7-9-14/h2-5,13H,6-9H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(cc1)N2CCNCC2 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-piperazin-1-ilfenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 204.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.1263 |