Learn More
1-[4-(1-hidroxi-2-metilpropil)fenil]etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)acetophenone |
| CAS | 1314907-71-5 |
| Fórmula molecular | C12 H16 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Ethanone, 1-[4-(1-hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]-, 1-[4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]ethanone, 1-(4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl)ethan-1-one, 4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)acetophenone, Hydroxyisobutyl acetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O2/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13/h4-8,12,14H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)C(O)c1ccc(cc1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-[4-(1-hidroxi-2-metilpropil)fenil]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 192.254 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.115 |