Learn More
1-[4-[(1,2,3,4-Tetrahidro-2-oxo-7-quinolil)oxi]butilo] Aripiprazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-1-[4-[(2-oxo-3,4-dihydro-1H-quinolin-7-yl)oxy]butyl]-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one |
| CAS | 1424857-63-5 |
| Fórmula molecular | C36 H42 Cl2 N4 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-[4-[(1,2,3,4-Tetrahydro-2-oxo-7-quinolinyl)oxy]butyl] Aripiprazole;2(1H)-Quinolinone, 7-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-1-[4-[(1,2,3,4-tetrahydro-2-oxo-7-quinolinyl)oxy]butyl]-, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-1-[4-[(2-oxo-3,4-dihydro-1H-quinolin-7-yl)oxy]butyl]-3,4-dihydroquinolin-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H42Cl2N4O4/c37-30-6-5-7-32(36(30)38)41-20-18-40(19-21-41)16-1-3-22-46-29-13-9-27-11-15-35(44)42(33(27)25-29)17-2-4-23-45-28-12-8-26-10-14-34(43)39-31(26)24-28/h5-9,12-13,24-25H,1-4,10-11,14-23H2,(H,39,43) |
| SMILES | Clc1cccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4CCC(=O)N(CCCCOc5ccc6CCC(=O)Nc6c5)c4c3)CC2)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 7-[4-[4-(2,3-diclorofenil)piperazina-1-il]butoxi]-1-[4-[(2-oxo-3,4-dihidro-1H-quinolina-7-il)oxi]butilo]-3,4-dihidroquinolina-2-una |
| Peso molecular (g/mol) | 665.649 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 664.258 |