Learn More
Fumarato de hidrógeno de 1-[4-(1,1-dimetilpropil)fenil]-4-[4-(difenilmetoxi)piperidin-1-il]butan-1-ona, Mikromol™
Descripción
Fumarato de hidrógeno de 1-[4-(1,1-dimetilpropil)fenil]-4-[4-(difenilmetoxi)piperidin-1-il]butan-1-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[4-(1,1-Dimethylpropyl)phenyl]-4-[4-(diphenylmethoxy)piperidin-1-yl]butan-1-one Hydrogen Fumarate |
| CAS | 2734346-74-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-[4-(1,1-Dimethylpropyl)phenyl]-4-[4-(diphenylmethoxy)piperidin-1-yl]butan-1-one Hydrogen Fumarate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C33 H41 N O2 . C4 H4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ebastine Imp. E (EP), 1-[4-(1,1-Dimethylpropyl)phenyl]-4-[4-(diphenylmethoxy)piperidin-1-yl]butan-1-one Hydrogen Fumarate, Ebastine Imp. E (EP) as Hydrogen Fumarate, Ebastine Related Compound E as Fumarate, Ebastine Impurity E as Hydrogen Fumarate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20F3NO2.ClH/c1-14(13-16-9-5-6-10-17(16)19(20,21)22)23-11-12-25-18(24)15-7-3-2-4-8-15;/h2-10,14,23H,11-13H2,1H3;1H |
| SMILES | CCC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | 4-(4-benzhidriloxipiperidin-1-il)-1-[4-(2-metilbutan-2-il)fenil]butan-1-ona; ácido (E)-but-2-enedioico |
| Mostrar más |