Learn More
1-[4-(1,1-Dimetiletil)fenil]etanona, Mikromol™
Descripción
1-[4-(1,1-Dimetiletil)fenil]etanona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone |
| CAS | 943-27-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C12 H16 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ebastine Imp. B (EP), 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone, Ebastine Related Compound B, Ebastine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O/c1-9(13)10-5-7-11(8-6-10)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-(4-terc-butilfenil)etanona |
| Mostrar más |