Learn More
1-[4-(1,1-Dimetiletil)fenil]-4-(4-hidroxipiperidin-1-il)butan-1-ona, Mikromol™
Código de producto. 30459389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459389 4 x 25 mg -
17971606 100 mg 100 miligramos
17983486 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459389 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0468.0500254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-[4-(1,1-Dimetiletil)fenil]-4-(4-hidroxipiperidin-1-il)butan-1-ona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one
CAS 97928-18-2
Nombres de analitos o componentes 1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H29 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ebastine Imp. D (EP), 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one, Ebastine Related Compound D, Ebastine Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C19H29NO2/c1-19(2,3)16-8-6-15(7-9-16)18(22)5-4-12-20-13-10-17(21)11-14-20/h6-9,17,21H,4-5,10-14H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(O)CC2
Nombre IUPAC 1-(4-terc-butilfenil)-4-(4-hidroxipiperidin-1-il)butan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 303.44
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.2198 g/mol