Learn More
1-[4-(1,1-Dimetiletil)fenil]-4-(4-hidroxipiperidin-1-il)butan-1-ona, Mikromol™
Descripción
1-[4-(1,1-Dimetiletil)fenil]-4-(4-hidroxipiperidin-1-il)butan-1-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one |
| CAS | 97928-18-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H29 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ebastine Imp. D (EP), 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one, Ebastine Related Compound D, Ebastine Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H29NO2/c1-19(2,3)16-8-6-15(7-9-16)18(22)5-4-12-20-13-10-17(21)11-14-20/h6-9,17,21H,4-5,10-14H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(O)CC2 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-terc-butilfenil)-4-(4-hidroxipiperidin-1-il)butan-1-ona |
| Mostrar más |