Learn More
1-[4-(1,1-Dimetiletil)fenil]-4-[4-(hidroxidifenilmetil)piperidin-1-il]butan-1-ona (terfenadona), Mikromol™
Código de producto. 30464224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464224 4 x 25 mg -
30050025 25 mg 25 miligramos
17917244 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30464224 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0055.0400254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-[4-(1,1-Dimetiletil)fenil]-4-[4-(hidroxidifenilmetil)piperidin-1-il]butan-1-ona (terfenadona), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terfenadone
CAS 43076-30-8
Nombres de analitos o componentes Terfenadone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C32 H39 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butan-1-one, Terfenadine Imp. A (EP), Terfenadone, Terfenadine Related Compound A, Terfenadine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C32H39NO2/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29,35H,10,15,20-24H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC 1-(4-terc-butilfenil)-4-[4-[hidroxi(difenil)metil]piperidin-1-il]butan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 469.66
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.2981 g/mol