Learn More
1-[4-(1,1-Dimetiletil)fenil]-4-[4-(hidroxidifenilmetil)piperidin-1-il]butan-1-ona (terfenadona), Mikromol™
Descripción
1-[4-(1,1-Dimetiletil)fenil]-4-[4-(hidroxidifenilmetil)piperidin-1-il]butan-1-ona (terfenadona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terfenadone |
| CAS | 43076-30-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Terfenadone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C32 H39 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butan-1-one, Terfenadine Imp. A (EP), Terfenadone, Terfenadine Related Compound A, Terfenadine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H39NO2/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29,35H,10,15,20-24H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-terc-butilfenil)-4-[4-[hidroxi(difenil)metil]piperidin-1-il]butan-1-ona |
| Mostrar más |