Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/32 pulgadas de diámetro exterior Tubo de PEEKsil™
Código de producto. 15298743
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud global (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
500 mm
Diámetro interior (métrico):
0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,15 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud global (métrico) Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
15298743 150 mm 0,025 mm paquete de 2
15208753 250 mm 0,025 mm paquete de 2
15218753 500 mm 0,025 mm paquete de 2
15208763 250 mm 0,05 mm paquete de 2
15228773 100 mm 0,1 mm paquete de 2
15258773 500 mm 0,1 mm paquete de 2
15248773 250 mm 0,1 mm paquete de 2
12726248 500 mm 0,075 mm cada uno
15288773 500 mm 0,15 mm paquete de 2
12706248 150 mm 0,075 mm cada uno
12716248 250 mm 0,075 mm paquete de 2
15218773 50 mm 0,1 mm paquete de 2
15238773 150 mm 0,1 mm paquete de 2
15268773 100 mm 0,15 mm paquete de 2
15278743 50 mm 0,025 mm paquete de 2
15278773 250 mm 0,15 mm paquete de 2
15288743 100 mm 0,025 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 15298743 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 0624243
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Tubos de sílice fundida con revestimiento de polímero mecánicamente robustos ideales para su uso en sistemas de HPLC
  • La pared interna de sílice fundida tiene una superficie lisa libre de imperfecciones
  • El PEEKsil soporta la mayoría de los disolventes orgánicos y es resistente a los ácidos fuertes
  • Intervalo efectivo de pH de 0 a 10
  • Su flexibilidad garantiza una conexión sencilla entre columnas, detectores e inyectores
    Especificaciones
    Tipo Tubos
    Incluye 2/paq.
    Diámetro interior (métrico) 0,025 mm
    Longitud global (métrico) 150 mm