Learn More
1-(3-Trifluorometilfenoxi)-3-butin-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475846 1 g 1 g
11485846 5 g 5 g
11495846 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475846 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22218.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88462-65-1 | C11H9F3O2 | 230.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88462-65-1
Fórmula molecular C11H9F3O2
Peso molecular (g/mol) 230.19
Número MDL MFCD02683085
Clave InChI OPWHACCQYXGLRX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-3-trifluoromethylphenoxy-3-butyn-2-ol, 1-3-trifluoromethyl phenoxy but-3-yn-2-ol, 3-butyn-2-ol,1-3-trifluoromethyl phenoxy, acmc-20drht, 1-3-trifluoromethylphenoxy-3-butyn-2-o
PubChem CID 11172256
Nombre IUPAC 1-[3-(trifluorometil)fenoxi]but-3-in-2-ol
SMILES OC(COC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Trifluoromethylphenoxy)-3-butyn-2-ol
Punto de fusión 30°C to 33°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.19
Porcentaje de pureza 98%