Learn More
Clorhidrato de 1,3-tiazol-5-ilmetilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10586595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10586595 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10342145 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10586595 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08602DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
CAS 131052-46-5
Fórmula molecular C4H7ClN2S
Peso molecular (g/mol) 150.62
Número MDL MFCD06738808
Clave InChI WZJFBMHEYMPACF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiazol-5-ylmethanamine hydrochloride, 5-aminomethylthiazole hcl, c-thiazol-5-yl-methylamine hydrochloride, 1,3-thiazol-5-ylmethanamine hydrochloride, thiazole-5-methylamine hcl, 5-aminomethylthiazole hydrochloride, 5-thiazol-methylamine hydrochloride, thiazol-5-yl methanamine hydrochloride, 1,3-thiazol-5-ylmethylamine hydrochloride, 5-thiazolemethanamine hydrochloride
PubChem CID 17750968
SMILES [H+].[Cl-].NCC1=CN=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Thiazol-5-ylmethylamine di-hydrochloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC hidrógeno cloruro de 1-(1,3-tiazol-5-il)metanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.09
Porcentaje de pureza 97%